Läs mer
Cytiva StrepTrap XT kromatografikolumn
Produktkod. 16466149 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466149 1 x 5 mL -
16522542 1 x 1 mL -
16456149 5 x 1 mL -
16476149 5 x 5 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466149 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29401322
StrepTrap XP är en kolumn packad med Strep-Tactin™ XT Sepharose harts för att rena Strep-tag™ II och Twin-Strep-tag™ rekombinanta proteiner.
  • För användning med Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Förpackad i kromatografikolonner för bekvämlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5 mL
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Kvantitet 1 x 5 mL
Höjd (metrisk) 25 mm
Flödeshastighet 5 ml/min.
Kolumntyp Affinitetskolumn
För användning med (applikation) Rening av rekombinanta proteiner märkta med Strep-tag™ II och Twin-Strep-tag™
compliance-icons
Produktbeteckning
  • streptrap XT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol