Description
- För användning med Strep-Tactin™ XT Sepharose™
- Förpackad i kromatografikolonner för bekvämlighet
Specifications
Specifications
| Sängvolym | 5 mL |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Kvantitet | 5 x 5 mL |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Flödeshastighet | 5 ml/min. |
| Kolumntyp | Affinitetskolumn |
| För användning med (applikation) | Rening av rekombinanta proteiner märkta med Strep-tag™ II och Twin-Strep-tag™ |
Safety and Handling
Product Identifier
- StrepTrap XT, 5 x 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.