Läs mer
Strigolactone GR24, TRC
Produktkod. 30006837
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30006837 1 mg
30005648 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30006837 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6875901MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76974-79-3
Molekylformel C17 H14 O5
Molekylvikt (g/mol) 298.29
IUPAC-namn (3E,3aR,8bS)-3-[[(2R)-4-methyl-5-oxo-2H-furan-2-yl]oxymethylene]-4,8b-dihydro-3aH-indeno[1,2-b]furan-2-one
LEDER CC1=C[C@H](O\C=C\2/[C@H]3Cc4ccccc4[C@H]3OC2=O)OC1=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Strigolactone GR24
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14O5/c1-9-6-14(21-16(9)18)20-8-13-12-7-10-4-2-3-5-11(10)15(12)22-17(13)19/h2-6,8,12,14-15H,7H2,1H3/b13-8+/t12-,14-,15-/m1/s1
Formel vikt 298.0841
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.