Läs mer
(+)-Strigolactone GR24, TRC
Produktkod. 30012866
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012866 10 mg
30011559 1 mg
30010854 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012866 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68760010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151716-22-2
Molekylformel C17 H14 O5
Molekylvikt (g/mol) 298.29
Synonym 3Ar-[3E(R*),3Aα,8Bα]]-3-[[(2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl)Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One, (3E,3Ar,8Bs)-3-[[[(2R)-2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl]Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One, (+)-Gr 24, 3Ar,8Bs,5'R)-3-[(2,5-Dihydro-3-Methyl-2-Oxo-5-Furanyl)Oxymethylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydroindeno[1,2-B]Furan-2-One, Gr24-5Ds;
IUPAC-namn (3E,3aR,8bS)-3-[[(2R)-4-methyl-5-oxo-2H-furan-2-yl]oxymethylidene]-4,8b-dihydro-3aH-indeno[1,2-b]furan-2-one
LEDER CC1=C[C@H](O\C=C\2/[C@H]3Cc4ccccc4[C@H]3OC2=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Strigolactone Gr24
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14O5/c1-9-6-14(21-16(9)18)20-8-13-12-7-10-4-2-3-5-11(10)15(12)22-17(13)19/h2-6,8,12,14-15H,7H2,1H3/b13-8+/t12-,14-,15-/m1/s1
Formel vikt 298.084
Procent renhet >95%
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.