Läs mer
MP Biomedicals™ Anfallare Bolt För FastPrep-24™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Prover och buffertar läggs till ett 2,0 ml Lysing Matrix-rör som innehåller specialiserade Lysing Matrix-kulor.
- Instrumentets ergonomiska design säkerställer en enkel laddning av provrören som förblir säkert förseglade under bearbetningen.
- Homogeniseringshastigheten och varaktigheten programmeras manuellt eller nås från det inbyggda minnet.
- Efter att ha ställt in din hastighet och tid med en knapptryckning, tryck bara på kör, och på mindre än en minut är dina prover helt lyserade.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | FastPrep-24 5G |
| Kvantitet | 1 st |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.