Läs mer
Ansell™ Sträng Knits™ 76-100 Series Natural Cotton Lättviktshandskar
Produktkod. 12606971 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
9
Förpackningsstorlek:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12606971 9 12 par
12696961 7 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12606971 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 76100090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.40 SEK
    218.90 SEK / 12 par
    Save 123.50 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan bäras för sig eller som liners. Tillåter ett längre och mer bekvämt slitage utan svaga punkter som kan spricka eller slita.
  • Stringstickad konstruktion ger bra luftflöde till handen.
  • Händerna blir inte varma och svettiga.
  • Ambidextrous: Inget behov av att para ihop, därför mer ekonomiskt.
  • Alla modeller kan tvättas i 40 °C.
  • Kommer inte att krympa, stelna eller tappa formen.
  • Mer hygienisk för bäraren, bättre värde för leverantören.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Bomull
Konstruktion Sömlös stickning
Manschettmaterial Bomull
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Naturlig
Exteriör finish Ingen textur
Kvalitet 10-spårvidd
Hand Specifikt
Material Bomull
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 9
Färg på handskemanschett Naturlig
Handske manschettstil Sticka
Liner material Bomull
Foder Lined
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Mekaniskt skydd
Serie 76-100