Läs mer
Ansell™ Stringknits™ 76-200-serien Lättvikt Nylon Handskar
Produktkod. 12920135 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12920135
Brand: Ansell™ 76200070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter längre, bekvämare slitage utan svaga punkter som kan spricka eller slita. Ansell Stringknits™ 76-200-serien Lättvikt Nylon Handskar kan bäras på egen hand eller som foder.
  • Prisvärt produktskydd
  • Inga sömmar som skaver eller irriterar
  • Ambidexter
  • Tillåter bra luftflöde till handen, förhindrar värme och svett
  • Tvättbar i 40 °C utan att krympa eller förlora formen
  • Mjuk, bekväm, flexibel och låg ludd
  • Tillämpningar inkluderar allmän hantering, känslig manipulation, finmontering av torra delar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nylon
Konstruktion Sömlös stickning
Manschettmaterial Nylon
Beläggningsmaterial Uncoated
Färg Vitt
Exteriör finish No Texture
Kvalitet 13 gauge
Hand Ambidexter
Material Nylon
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek Liten
Färg på handskemanschett Vitt
Handske manschettstil Knitwrist
Liner material Nylon
Foder Nylon
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Mekaniskt skydd
Serie 76-200