Läs mer
Brand™ Strip Caps för rackpackade rör
Handla allt Brand Produkter
:
För användning med: 1,2 ml rör
Beskrivning
- Polypropenrör och ställ är autoklaverbara vid °121 C i 20 minuter (förutom polyetenlock)
- Kompatibel med standardmikroplattor och lämplig för arbete med flerkanalspipetter
- Storlek på rör: ytterdiameter 8,8 mm, höjd 45 mm Idealisk för biologiska tester, såsom PCR* , cellupptagsstudier, RIA och EIA .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8.8 mm |
| Produkttyp | 8-kåpsremsa |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 120 st |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Rackpackade mikrorör |