Läs mer
Cytiva Remshållare
Handla allt Cytiva Produkter
Storlek:
7 cm
13 cm
18 cm
24 cm
Kvantitet:
1 vardera
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Ettan IPGphor 3 IEF-system |
| Typ | Remshållare |
| Inkluderar | 6 x remshållarlock, 1 x 60mL remshållare rengöringslösning, instruktioner |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | 13 cm |