Läs mer
Cytiva Remshållare
Produktkod. 10783647 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Ettan IPGphor 3 IEF System 110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10783647 Ettan IPGphor 3 IEF System 110 mm Varje
1 options
Produktkod. 10783647 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 80641706
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ettan IPGphor 3 IEF System 110 mm
Typ Remshållare
Inkluderar 6 x Remshållare; 6 x Remshållarskydd; 1 x 60 mL rengöringslösning för remshållare
Längd (metrisk) 11 cm