Läs mer
Cytiva Remshållare
Handla allt Cytiva Produkter
Click to view available options
Storlek:
7 cm
13 cm
18 cm
24 cm
Kvantitet:
1 vardera
6-pack
Unit Size:
Paket med 6
Varje
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Ettan IPGphor 3 IEF-system |
| Typ | Remshållare |
| Inkluderar | 6 x remshållarlock, 1 x 60mL remshållare rengöringslösning, instruktioner |
| Kvantitet | 6-pack |
| Storlek | 7 cm |