Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ Strip Plate Tätningsfilmer
Produktkod. 16446019 Handla allt Brand Produkter
Change view
Material:
Aluminium
Polyester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
16446019 Aluminium
16456019 Polyester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16446019 Leverantör BRANDTECH™ BRAND™ Leverantörsnummer 781382
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tätningsfilmer i individuellt separerbara remsor möjliggör försegling av individuella kolonner på 96-brunnars plattor.
  • Aluminiumtätningsfilmer i perforerade plåtar, som möjliggör försegling av kolonner på 96-brunnars PCR-plattor eller lagringsplattor
  • Lämplig som alternativ till stripplock på PCR-plattor
  • Certifierad RNAse- och DNase-fri
  • Välj mellan aluminium (levereras i paket med 300 ark med sex remsor vardera) eller polyester (leverantör i paket med 400 ark med 8 remsor vardera)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Foil
    Material Aluminium
    Sterilitet Icke-steril
    Autoklaveringsbar Not Autoclavable
    Längd (metrisk) 101 mm
    Avdunstningsbarriär Yes
    Bredd (metrisk) 10 mm
    För användning med (applikation) PCR och lagring
    Formatera 1x8 brunn (6 remsor/ark)
    Förslits No
    Produkttyp Remsa förseglingsfilm
    Lim Akryl
    Tjocklek 8.3 mil.
    Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
    Genomstickningsbar Ja
    Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +120 °C