Specifications
| Färg | Clear |
| Material | Polyester |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Längd (metrisk) | 101 mm |
| Avdunstningsbarriär | Yes |
| Bredd (metrisk) | 10 mm |
| För användning med (applikation) | PCR och lagring |
| Formatera | 1x8 brunn (8 remsor/ark) |
| Förslits | No |
| Show More |