missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

STRIP1 Antibody (OTI7B8), Novus Biologicals™

Produktkod. 18083644 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18083644 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18083644 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP245715

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence

STRIP1 Monoclonal specifically detects STRIP1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen STRIP1
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona OTI7B8
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:1000 - 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:150, Immunofluorescence 1:100
Formulering PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias FAM40A, Family With Sequence Similarity 40, Member A, FAR11 Factor Arrest 11 Homolog A, FAR11 Factor Arrest 11 Homolog A (Yeast), FAR11A, Homolog Of Yeast FAR11 Protein 1, KIAA1761, Protein FAM40A, Striatin Interacting Protein 1, Striatin-Interacting Protein 1
Gensymboler STRIP1
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human FAM40A (NP_149079) produced in HEK293T cell.
Molekylvikt av antigen 95.4 kDa
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 85369
Målarter Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.