Läs mer
Corning™ Stripette™ Bulk engångspolystyren serologiska pipetter, sterila
BIOPHARMA
Produktkod. 10420672 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Negativa examen:
0.2 mL
2.5 mL
3 mL
10 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Negativa examen Färg Förpackningsstorlek
10420672 1 mL 0.2 mL Gult Paket med 1000
10574712 2 mL 0.2 mL Klart Paket med 1000
10275471 10 mL 3 mL Orange Paket med 500
10633053 25 mL 10 mL Rött Paket med 200
10534961 50 mL 10 mL Lila Paket med 100
10758782 5 mL 2.5 mL Blått Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10420672 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3045.00 SEK
    2843.41 SEK / Paket med 1000
    Save 201.59 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad med optiskt klar polystyren för noggrann mätning. Corning™ Stripette™ Serologiska engångspipetter av polystyren i bulk är idealiska för storskaliga sterila och icke-sterila vätskehanteringsapplikationer.
  • Sterila
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke-cytotoxisk
  • BSE/TSE-fri
  • Exklusiv anti-droppspets säkerställer korrekt leverans
  • Färgkodade förstoringsränder gör volymavläsning och storleksval enklare
  • Dubbelriktade graderingar ger val av stigande och fallande skalor
  • Negativa graderingar tillåter ytterligare arbetsvolym
  • Tre förpackningsalternativ: Individuellt inslagna, papper/plast; Individuellt förpackad, klar plast; bulkpackad
  • Volumetrisk noggrannhet av± 2 % vid full kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Längd (engelska) 10,94 tum.
Negativa examen 0.2 mL
Kvantitet 1000/Cs.
Tipsstil Anti-dropp
Förpackningstyp Slumpmässig
Färg Gult
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 27.8 cm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk