Läs mer
Corning™ Stripette™ Bulk engångspolystyren serologiska pipetter, sterila
BIOPHARMA
Produktkod. 10758782 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Negativa examen:
0.2 mL
2.5 mL
3 mL
10 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Negativa examen Färg Förpackningsstorlek
10758782 5 mL 2.5 mL Blått Paket med 500
10420672 1 mL 0.2 mL Gult Paket med 1000
10574712 2 mL 0.2 mL Klart Paket med 1000
10275471 10 mL 3 mL Orange Paket med 500
10633053 25 mL 10 mL Rött Paket med 200
10534961 50 mL 10 mL Lila Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10758782 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.00 SEK
    2459.38 SEK / Paket med 500
    Save 175.62 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med optiskt klar polystyren för noggrann mätning. Corning™ Stripette™ Serologiska engångspipetter av polystyren i bulk är idealiska för storskaliga sterila och icke-sterila vätskehanteringsapplikationer.
  • Sterila
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke-cytotoxisk
  • BSE/TSE-fri
  • Exklusiv anti-droppspets säkerställer korrekt leverans
  • Färgkodade förstoringsränder gör volymavläsning och storleksval enklare
  • Dubbelriktade graderingar ger val av stigande och fallande skalor
  • Negativa graderingar tillåter ytterligare arbetsvolym
  • Tre förpackningsalternativ: Individuellt inslagna, papper/plast; Individuellt förpackad, klar plast; bulkpackad
  • Volumetrisk noggrannhet av± 2 % vid full kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Längd (engelska) 13,7 tum
Negativa examen 2.5 mL
Tipsstil Anti-dropp
Förpackningstyp Slumpmässig
Volym (engelska) 0,16 oz.
Färg Blått
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 34.8 cm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk