Läs mer
Corning™ Stripette™ Helt plastförpackade, polystyren serologiska pipetter, sterila
BIOPHARMA
Produktkod. 10127400 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Färg Förpackningsstorlek
10127400 5 mL 0.1 mL Blått Paket med 200
10238800 1 mL 0.1 mL Gult Paket med 1000
10265471 1 mL 0.01 mL Gult Paket med 200
10636391 50 mL 0.5 mL Lila Paket med 100
10340501 2 mL 0.01 mL Klart Paket med 1000
10677341 10 mL 0.1 mL Orange Paket med 200
10732742 25 mL 0.2 mL Rött Paket med 200
10194331 100 mL 1 mL Blått Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10127400 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4051
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Individuellt inslagna i lättöppnade plastfolie för aseptisk borttagning och eliminering av statisk vidhäftning när du bär latexhandskar
Har en lättöppningsbar plastfolie för aseptisk borttagning och eliminering av statisk vidhäftning när du bär latexhandskar. Corning™ Stripette™ Serologiska engångspipetter i plastförpackad polystyren har en unik färgkodad förstoringsrand för enklare visning av menisken.
  • Sterila
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke-cytotoxisk
  • BSE/TSE-fri
  • Exklusiv anti-droppspets säkerställer korrekt leverans
  • Färgkodade förstoringsränder gör volymavläsning och storleksval enklare
  • Dubbelriktade graderingar ger val av stigande och fallande skalor
  • Negativa graderingar tillåter ytterligare arbetsvolym
  • Tre förpackningsalternativ: Individuellt inslagna, papper/plast; Individuellt förpackad, klar plast; bulkpackad
  • Volumetrisk noggrannhet av± 2 % vid full kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Längd (engelska) 11,76 tum.
Negativa examen 2.5 mL
Kvantitet 50/Pk.
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Individuellt förpackad, plast
Volym (engelska) 0,16 oz.
Färg Blått
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 34.8 cm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk