Läs mer
Corning™ Stripette™ Papper/plastförpackade engångspolystyren serologiska pipetter, sterila
BIOPHARMA
Produktkod. 10420201 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
100 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
10420201 5 mL Blått Paket med 200
10074450 1 mL Gult -
10084450 10 mL Orange Paket med 200
10288370 2 mL Klart Paket med 1000
10606151 25 mL Rött Paket med 200
10255221 100 mL Blått Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10420201 Supplier Corning™ Supplier No. 4487
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Tillverkad med optiskt klar polystyren för noggrann mätning. Corning™ Stripette™ Individuellt förpackade plast eller papper/plast engångspolystyren serologiska pipetter är idealiska för sterila vävnadsodlingstillämpningar, särskilt när du bär latexhandskar, eftersom omslaget minskar statisk vidhäftning.
  • Sterila
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke-cytotoxisk
  • BSE/TSE-fri
  • Exklusiv anti-droppspets säkerställer korrekt leverans
  • Färgkodade förstoringsränder gör volymavläsning och storleksval enklare
  • Dubbelriktade graderingar ger val av stigande och fallande skalor
  • Negativa graderingar tillåter ytterligare arbetsvolym
  • Tre förpackningsalternativ: Individuellt inslagna, papper/plast; Individuellt förpackad, klar plast; Bulkpackad
  • Volumetrisk noggrannhet av± 2 % vid full kapacitet
Notera: Bilden som visas är endast representativ; specifik färg/volym kan variera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Noggrannhet ±2 %
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Längd (engelska) 13,7 tum
Negativa examen 2.5 mL
Kvantitet 200/Cs.
Tipsstil Rund
Tolerans ±2 %
Förpackningstyp Individuellt inslagna, papper/plastförpackningar
Färg Blått
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 34.8 cm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk