Läs mer
Corning™ Stripette™ Papper/plastförpackade engångspolystyren serologiska pipetter, sterila
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10074450 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
100 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Produktkod. 10074450
Brand: Corning™ 4485
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med optiskt klar polystyren för noggrann mätning. Corning™ Stripette™ Individuellt förpackade plast eller papper/plast engångspolystyren serologiska pipetter är idealiska för sterila vävnadsodlingstillämpningar, särskilt när du bär latexhandskar, eftersom omslaget minskar statisk vidhäftning.
  • Sterila
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke-cytotoxisk
  • BSE/TSE-fri
  • Exklusiv anti-droppspets säkerställer korrekt leverans
  • Färgkodade förstoringsränder gör volymavläsning och storleksval enklare
  • Dubbelriktade graderingar ger val av stigande och fallande skalor
  • Negativa graderingar tillåter ytterligare arbetsvolym
  • Tre förpackningsalternativ: Individuellt inslagna, papper/plast; Individuellt förpackad, klar plast; bulkpackad
  • Volumetrisk noggrannhet av± 2 % vid full kapacitet
Obs: Bilden som visas är endast representativ; specifik färg/volym kan variera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Längd (engelska) 10,94 tum.
Negativa examen 0.2 mL
Kvantitet 1000/Cs.
Tipsstil Rund
Tolerans ±2 %
Förpackningstyp Individuellt inslagna, papper/plastförpackningar
Färg Gult
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 27.8 cm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk