Läs mer
Corning Stripette Trippelpåsförpackning, individuellt förpackad, papper/plast
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
Cornings förpackade pipetter med tre påsar är en säkerhets- och bekvämlighetsrevolution. Denna extraordinära förpackning är idealisk för cellbaserade vaccin- och läkemedelsproduktionsanläggningar eller andra laboratorierum.
- Trippelpåsad
- Varje pipett är individuellt inslagen i lättöppnat papper/plast
- Inget behov av dekontaminering sprayning med alkohol
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
- Icke-pyrogen
- RNase-/DNas-fri
- Mänsklig DNA-free
Obs! Trippelpåsförpackade stripetter har samma produktanspråk och egenskaper som standard stripetter förutom sterilitet och förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±2 % |
| Kalibrerad | Ja |
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Steril vävnadskultur |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.1 mL |
| Typ av examen | Negativa examina |
| Visa mer |