Läs mer
Corning Stripette Trippelpåsförpackning, individuellt förpackad, papper/plast
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10417163 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Längd (metrisk):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Längd (metrisk) unitSize
10417163 100 mL 1 mL 34.8 cm Paket med 100
10159192 10 mL 0.1 mL 34.4 cm Paket med 200
10445243 25 mL 0.2 mL 34.4 cm Paket med 200
10611604 50 mL 0.5 mL 37 cm -
10221303 1 mL 0.01 mL 27.8 cm Paket med 1000
10231303 2 mL 0.01 mL 27.7 cm Paket med 1000
11333715 5 mL 0.1 mL 34.8 cm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10417163 Leverantör Corning Leverantörsnummer 7000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i renrumsteknik för en säkerhets- och bekvämlighetsrevolution. Corning™ Stripette™ Individuellt pappers-plastförpackade serologiska engångspipetter, Cleanroom Pack är idealiskt för cellbaserade vaccin- och läkemedelsproduktionsanläggningar eller andra laboratorierum.
Cornings förpackade pipetter med tre påsar är en säkerhets- och bekvämlighetsrevolution. Denna extraordinära förpackning är idealisk för cellbaserade vaccin- och läkemedelsproduktionsanläggningar eller andra laboratorierum.
  • Trippelpåsad
  • Varje pipett är individuellt inslagen i lättöppnat papper/plast
  • Inget behov av dekontaminering sprayning med alkohol
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
  • Icke-pyrogen
  • RNase-/DNas-fri
  • Mänsklig DNA-free
Obs! Trippelpåsförpackade stripetter har samma produktanspråk och egenskaper som standard stripetter förutom sterilitet och förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Kalibrerad Yes
Kalibrering To Deliver
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Sterile Tissue Culture
Graderad Ja
Examen 1 mL
Typ av examen Negative Graduations
Längd (engelska) 13,7 tum
Negativa examen Yes
Kvantitet 100/Cs.
Tipsstil Rund
Tolerans ±2%
Förpackningstyp Tredubblat påsar
Volym (engelska) 3,38 oz.
Färg Blått
Volym (metrisk) 100 mL
Längd (metrisk) 34.8 cm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk