Läs mer
Corning Stripette Trippelpåsförpackning, individuellt förpackad, papper/plast
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10445243 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Längd (metrisk):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Produktkod. 10445243
Brand: Corning 7016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i renrumsteknik för en säkerhets- och bekvämlighetsrevolution. Corning™ Stripette™ Individuellt pappers-plastförpackade serologiska engångspipetter, Cleanroom Pack är idealiskt för cellbaserade vaccin- och läkemedelsproduktionsanläggningar eller andra laboratorierum.
Cornings förpackade pipetter med tre påsar är en säkerhets- och bekvämlighetsrevolution. Denna extraordinära förpackning är idealisk för cellbaserade vaccin- och läkemedelsproduktionsanläggningar eller andra laboratorierum.
  • Trippelpåsad
  • Varje pipett är individuellt inslagen i lättöppnat papper/plast
  • Inget behov av dekontaminering sprayning med alkohol
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
  • Icke-pyrogen
  • RNase-/DNas-fri
  • Mänsklig DNA-free
Obs! Trippelpåsförpackade stripetter har samma produktanspråk och egenskaper som standard stripetter förutom sterilitet och förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.2 mL
Längd (engelska) 13,54 tum.
Negativa examen 10 mL
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Tredubblat påsar
Volym (engelska) 0,84 oz.
Volym (metrisk) 25 mL
Längd (metrisk) 34.4 cm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk