Läs mer
Corning Stripette Trippelpåsförpackning, individuellt förpackad, papper/plast
BIOPHARMA
Produktkod. 10611604 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
Längd (metrisk):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10611604 50 mL 0.5 mL 37 cm -
10417163 100 mL 1 mL 34.8 cm Paket med 100
10159192 10 mL 0.1 mL 34.4 cm Paket med 200
10445243 25 mL 0.2 mL 34.4 cm Paket med 200
10221303 1 mL 0.01 mL 27.8 cm Paket med 1000
10231303 2 mL 0.01 mL 27.7 cm Paket med 1000
11333715 5 mL 0.1 mL 34.8 cm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10611604 Leverantör Corning Leverantörsnummer 7017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 SEK
    2973.49 SEK / Paket med 100
    Save 211.51 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i renrumsteknik för en säkerhets- och bekvämlighetsrevolution. Corning™ Stripette™ Individuellt pappers-plastförpackade serologiska engångspipetter, Cleanroom Pack är idealiskt för cellbaserade vaccin- och läkemedelsproduktionsanläggningar eller andra laboratorierum.
Cornings förpackade pipetter med tre påsar är en säkerhets- och bekvämlighetsrevolution. Denna extraordinära förpackning är idealisk för cellbaserade vaccin- och läkemedelsproduktionsanläggningar eller andra laboratorierum.
  • Trippelpåsad
  • Varje pipett är individuellt inslagen i lättöppnat papper/plast
  • Inget behov av dekontaminering sprayning med alkohol
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
  • Icke-pyrogen
  • RNase-/DNas-fri
  • Mänsklig DNA-free
Obs! Trippelpåsförpackade stripetter har samma produktanspråk och egenskaper som standard stripetter förutom sterilitet och förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, DNas, RNas-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Steril vävnadskultur
Graderad Ja
Graduation Färg Lila
Examen 0.5 mL
Typ av examen Negativa examina
Längd (engelska) 14,56 tum.
Negativa examen 10 mL
Kvantitet 100/Cs.
Tipsstil Rund
Tolerans ±2 %
Förpackningstyp Tredubblat påsar
Volym (engelska) 1,69 oz.
Färg Lila
Volym (metrisk) 50 mL
Längd (metrisk) 37 cm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk