Läs mer
Corning™ Stripettor™ Pro Pipet Controller
Produktkod. 30245591 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 100 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
30245591 0,5 till 100 ml
1 options
Produktkod. 30245591 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4570.00 SEK
    4267.78 SEK / Paket med 1
    Save 302.22 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Pipetkontroller med LCD-display för kontinuerlig visualisering av hastighet, lägen och batteristatus.
Denna lätta, ergonomiska, motoriserade pipettkontroll är designad för användning med serologiska pipetter av glas och plast från 0,5 till 100 ml. Bekvämt placerade omkopplare ändrar driftlägen och hastigheter snabbt för att hantera olika vätskevolymer och olika viskositeter. Aspirations- och dispenseringshastigheten styrs med fingeravtryckarna. När de är fulladdade möjliggör batterierna upp till 8 timmars kontinuerlig användning. Den stora LCD-skärmen visar tydligt batteristatus, pipetteringsläge och hastighet.
  • LCD-display för kontinuerlig visualisering av hastighet, lägen och batteristatus
  • Flera hastighetsalternativ för både aspiration och dispensering
  • Välplacerade funktionsknappar
  • 3-läges laddningsstativ
  • Litiumjonbatteri
Corning Stripettor Pro Pipet Controller kommer med en universell strömförsörjning, 0.2μ m filter, en vägghängare och ett laddningsställ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
För användning med Serologiska pipetter
Typ av grepp Ergonomi
Material Plast
Modell Stripettor
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipettkontroll
Volym (metrisk) 0,5 till 100 ml