Läs mer
Eppendorf™ Remsor för fast vinkelrotor för bänkcentrifuge
Produktkod. 10690032 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Inkluderar:
48 x 0,2 ml PCR™ rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar unitSize
10690032 48 x 0,2 ml PCR™ rör Varje
1 options
Produktkod. 10690032 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5804735005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För Centrifuge 5810/5810 R
  • Rotor F-45-48-PCR
  • För Centrifuge 5810/5810 R
  • Rymmer 6 x 8, 6x 5 PCR-rörremsor eller 48 x 0,2 ml individuella PCR-rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor med fast vinkel
Inkluderar 48 x 0,2 ml PCR™ rör
Antal platser 48