Läs mer
Corning™ Stripwell™ Mikroplattor
Produktkod. 10517691 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Bindande egendom:
Hög bindning
Medium bindning
Total volym (metrisk) Tja:
190μ L
360μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bindande egendom Total volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
10517691 Klart Hög bindning 360μ L Paket med 100
10347891 Vitt Medium bindning 360μ L Paket med 100
10525531 Svart Medium bindning 360μ L Paket med 100
10419331 Svart Hög bindning 360μ L Paket med 100
10414872 Klart Hög bindning 190μ L Paket med 100
10681983 Vitt Hög bindning 190μ L Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10517691 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 2592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7525.00 SEK
    7341.01 SEK / Paket med 100
    Save 183.99 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Designad och behandlad för att ge enhetlig bindning, hög optisk klarhet och låg bakgrundsstörning. Corning™ Stripwell™ Mikroplattor ger en överlägsen lösning för in vitro diagnostiska analyser.
Corning™ Stripwell™ mikroplattor kan användas i en mängd olika laboratorieanalyser. De platta bottenlisterna är utformade för att lätt bryta isär och är förmonterade i en“ ägg-låda” stilremshållare som gör att varje enskild brunn kan placeras tillbaka i mikroplattan när den har brutits.
  • Stripwell mikroplattor har 96-brunnars plattbottnad polystyrenformat.
  • Låg volym och standard Stripwell mikroplattor har brunnsvolymer på 190μ L och 360μ L, respektive.
  • 1 x 8 remsor är designade för att bara passa på ett sätt i remshållaren, vilket eliminerar risken för felorientering.
Beställningsinfo
Bulkpackad. Katt. Nr 07-200-24 har individuella 1 x 8 lister utan ram.
Certifikat
Katt. Nr 07-200-31 och -32 har certifierad ytkemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hög bindning
Formatera Stripplåt
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Hög Bind
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Hög bindning
Total volym (metrisk) Tja 360μ L
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
För användning med (applikation) In vitro diagnostiska analyser
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Kvantitet 100/Cs.