Beskrivning
Corning™ Stripwell™ mikroplattor kan användas i en mängd olika laboratorieanalyser. De platta bottenlisterna är utformade för att lätt bryta isär och är förmonterade i en“ ägg-låda” stilremshållare som gör att varje enskild brunn kan placeras tillbaka i mikroplattan när den har brutits.
- Stripwell mikroplattor har 96-brunnars plattbottnad polystyrenformat.
- Låg volym och standard Stripwell mikroplattor har brunnsvolymer på 190μ L och 360μ L, respektive.
- 1 x 8 remsor är designade för att bara passa på ett sätt i remshållaren, vilket eliminerar risken för felorientering.
Beställningsinfo
Bulkpackad. Katt. Nr 07-200-24 har individuella 1 x 8 lister utan ram.
Certifikat
Katt. Nr 07-200-31 och -32 har certifierad ytkemi.
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Medium bindning |
| Formatera | Stripplåt |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Medium bindning |
| Färg | Vitt |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |