Läs mer
Strontium 2-etylhexanoat, 40 % i 2-etylhexansyra (8-12 % Sr), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358648
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358648 25 g 25g
11368648 5 g 5g
11378648 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040719.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2457-02-5 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Strontium 2-etylhexanoat används vid metallraffinering, VVS, blekning, gravering, plätering, fotografering, desinfektion, tillverkning av gödningsmedel, metallrengöring och rostborttagning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2457-02-5
MDL-nummer MFCD00070438
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium 2-ethylhexanoate
Odör Mild
Molekylformel C16H30O4Sr
Kvantitet 25 g
Synonym strontium 2-ethylhexanoate, strontium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, strontium salt 2:1, acmc-20ajmv, bis 2-ethylhexanoic acid strontium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, strontium salt, strontium 2+ bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, strontium salt 2:1
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel DLWBHRIWCMOQKI-UHFFFAOYNA-L
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sr+2]
IUPAC-namn strontium;2-etylhexanoat
Molekylvikt (g/mol) 374.03
PubChem CID 102822
Formel vikt 374.04
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% in 2-ethylhexanoic acid (8 to 12% Sr)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.