Läs mer
Strontium AA Standard: Sr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17999169
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17999169 100 ml
17918639 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17999169 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAASRN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Strontium AA-standard: Sr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Strontium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Sr
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
LEDER [Sr]
IUPAC-namn strontium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 87.62
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 87,906 g/mol