Läs mer
Strontium acetate hemihydrate, 98%
Produktkod. 11423207
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423207 100 g 100g
11433207 500 g 500g
11443207 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16149.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14692-29-6 | Sr(OOCCH3)2·0.5H2O
PST prekursorlösningar framställdes från bly(II)acetat, titantetraisopropoxid och strontiumacetathemihydrat med lösningsmedel av ättiksyra och 2-metoxietanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
PST prekursorlösningar framställdes från bly(II)acetat, titantetraisopropoxid och strontiumacetathemihydrat med lösningsmedel av ättiksyra och 2-metoxietanol.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14692-29-6
Molekylformel Sr(OOCCH3)2·0.5H2O
MDL-nummer MFCD00198064
Synonym Acetic acid strontium salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium acetate hemihydrate
Smältpunkt 150°C (in -0.5H2O)
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,8836
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 214.72 (205.71 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.