Läs mer
Strontium acetate hemihydrate, Reagent Grade
Produktkod. p-7048959
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11366608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012203.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14692-29-6
Strontiumacetat används som katalysator, som kemisk mellanprodukt och inom medicin. Den primära tillämpningen av strontiumacetat är som en aktiv komponent i tandkrämer. Denna förening används för att göra tänderna okänsliga för extrema varma och kalla, sötsaker, syror eller beröring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14692-29-6
MDL-nummer MFCD00198064
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium acetate hemihydrate
Smältpunkt 150°C (in -0.5H2O)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,8836
Löslighetsinformation Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 214.72 (205.71 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Densitet 2.099
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.