Läs mer
Strontiumacetathydrat, Puratronic™ 99,9965 % (metallbas)
Produktkod. 11362088
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362088 5 g 5g
11352088 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012990.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 543-94-2 | C4H6O4Sr | 205,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 543-94-2
Molekylformel C4H6O4Sr
Molekylvikt (g/mol) 205.71
MDL-nummer MFCD00036392
InChI-nyckel RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium acetate, strontium diacetate, acetic acid, strontium salt, strontium di acetate, unii-4sl32ymy7b, 4sl32ymy7b, acetic acid, strontium salt 2:1, acmc-1bn7n, strontium 2+ ion diacetate, ksc492a5d
PubChem CID 10987
LEDER [Sr++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Strontium acetate hydrate
Smältpunkt 150 °C (på -0,5 timmar2O)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Sr(OOCCH3)2·xH2O
Beilstein 3692534
Merck Index 14,8836
IUPAC-namn strontium;diacetat
Formel vikt 205,71 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.9965%
Kvalitet Puratronic
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.