Läs mer
Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™
1457.76 SEK - 5953.44 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 862121-57-1 |
|---|---|
| Molekylformel | C4F12N2O8S4Sr |
| Molekylvikt (g/mol) | 647.891 |
| MDL-nummer | MFCD23380176 |
| InChI-nyckel | DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt |
| PubChem CID | 134159298 |
| IUPAC-namn | strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide |
| LEDER | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15472837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047099.03 |
1g |
1457.76 SEK
1g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15482837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047099.06 |
5g |
5953.44 SEK
5g |
Beräknad leverans: 23-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 862121-57-1 | |
| 647.891 | |
| DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N | |
| 134159298 | |
| C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2] |
| C4F12N2O8S4Sr | |
| MFCD23380176 | |
| Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt | |
| strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide |
Specifikationer
| Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide | |
| C4F12N2O8S4Sr | |
| MFCD23380176 | |
| Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt | |
| C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2] | |
| 647.891 | |
| 647.91 |
| 862121-57-1 | |
| [(CF3SO2)2N]2Sr | |
| UN3261 | |
| DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N | |
| strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide | |
| 134159298 | |
| Hygroscopic |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen