Läs mer
Strontiumbromid, vattenfri, 99 % (metallbas exklusive Ba), Ba max 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11387208
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387208 50 g 50g
11377208 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016791.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10476-81-0 | Br2Sr | 247.428 g/mol
Används som lugnande medel i medicin och analytiska reagens, för enkel syntes av poly(fenylkarbyn), som är en föregångare till diamantliknande kol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10476-81-0
Molekylformel Br2Sr
Molekylvikt (g/mol) 247.428
MDL-nummer MFCD00049548
InChI-nyckel YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
PubChem CID 5360351
IUPAC-namn strontium;dibromid
LEDER [Br-].[Br-].[Sr+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium bromide
Smältpunkt 643°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ba), Ba 0,1 % max.
Linjär formel SrBr2
Merck Index 14,8837
Löslighetsinformation Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether.
Formel vikt 247.44
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.216 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Strontium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.