Läs mer
Strontium bromide hexahydrate, 95%
Produktkod. p-4407954
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11324879
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 072105.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
Strontiumbromidhexahydrat används i bloss och används även i vissa läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-53-9
Molekylformel Br2H12O6Sr
Molekylvikt (g/mol) 355.518
MDL-nummer MFCD00150361
InChI-nyckel FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
PubChem CID 165644
IUPAC-namn strontium;dibromid;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium bromide hexahydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 95%
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol
Formel vikt 355.53 (247.44 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.386 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.