Läs mer
Strontium bromide hexahydrate, 99%
Produktkod. 11495117
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495117 100 g 100g
11405127 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22553.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
Strontiumbromidhexahydrat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Strontiumbromidhexahydrat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
vatten (2850 g/L vid 20 °C).
Anteckningar
smp. 88° (snabbt uppvärmd), 180° -6H{2}O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-53-9
Molekylformel Br2H12O6Sr
Molekylvikt (g/mol) 355.518
MDL-nummer MFCD00150361
InChI-nyckel FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
PubChem CID 165644
IUPAC-namn strontium;dibromid;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium bromide hexahydrate
Kvantitet 100 g
Linjär formel SrBr2·6H2O
Merck Index 14,8837
Löslighetsinformation Soluble in water (2850g/L at 20°C).
Formel vikt 355.53 (247.44 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.386
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.