Läs mer
Strontium bromide, ultra dry, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11368567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368567 5 g 5g
11358567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035717.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10476-81-0 | Br2Sr | 247.428 g/mol
Det används som lugnande medel i medicin och analytiska reagens, för enkel syntes av poly(fenylkarbyn), som är en föregångare till diamantliknande kol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10476-81-0
Molekylformel Br2Sr
Molekylvikt (g/mol) 247.428
MDL-nummer MFCD00049548
InChI-nyckel YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
PubChem CID 5360351
IUPAC-namn strontium;dibromid
LEDER [Br-].[Br-].[Sr+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium bromide
Smältpunkt 643°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel SrBr2
Merck Index 14,8837
Löslighetsinformation Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether.
Formel vikt 247.44
Procent renhet 99.995%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.216 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.