Läs mer
Strontium carbonate, 97.5%
Produktkod. 11397718
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397718 250 g 250g
11307728 1 kg 1kg
11317728 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033392.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
Som katalysator, i strålningsbeständigt glas, i keramiska ferriter och i pyroteknik. Används som färgämne i fyrverkerier. Det används också inom keramikindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1633-05-2
Molekylformel CO3Sr
Molekylvikt (g/mol) 147.63
MDL-nummer MFCD00011250
InChI-nyckel LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
IUPAC-namn strontium;karbonat
LEDER [Sr++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium carbonate
Smältpunkt 1100°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 97.5%
Löslighetsinformation Practically insoluble in water. Soluble in acids and carbonated waterSoluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
Formel vikt 147.63
Densitet 3.7
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.