Läs mer
Strontium carbonate, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-4407957
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11358687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035793.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
Används som färgämne i fyrverkerier. Det används också inom keramikindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1633-05-2
Molekylformel CO3Sr
Molekylvikt (g/mol) 147.63
MDL-nummer MFCD00011250
InChI-nyckel LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
LEDER [Sr++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium carbonate
Smältpunkt 1100°C (decomposition)
Namnnotering (metals basis)
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,8838
Löslighetsinformation Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
IUPAC-namn strontium;carbonate
Formel vikt 147.63
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Densitet 3.70
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.