Läs mer
Strontiumkarbonat, 99 %, Ba 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397897
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397897 250 g 250g
11387897 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014343.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
Används som färgämne i fyrverkerier. Det används också inom keramikindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1633-05-2
Molekylformel CO3Sr
Molekylvikt (g/mol) 147.63
MDL-nummer MFCD00011250
InChI-nyckel LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
IUPAC-namn strontium;karbonat
LEDER [Sr++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium carbonate, 99%, Ba 1%
Smältpunkt 1100°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
Formel vikt 147.63
Densitet 3.7
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.