Läs mer
Strontium Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11438962 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438962 100 g 100g
11418862 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438962 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8160/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1633-05-2
Molekylformel CO3Sr
Molekylvikt (g/mol) 147.63
MDL-nummer MFCD00011250
InChI-nyckel LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
IUPAC-namn strontium;carbonate
LEDER [Sr++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 147.6182g/mol
Förpackning Plastic powder jar