Läs mer
Strontiumklorid, 6-hydrat, låg magnesiumhalt, kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium Chloride |
| Namnnotering | 6-Hydrate, låg magnesiumhalt |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 1.96kg |
| Molekylformel | SrCl2·6H2O |
| Formel vikt | 266.62 |
| Procent renhet | 99.0 to 103.0% |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Strontium chloride hexahydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate