Läs mer
Strontium Chloride, 99-102%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 11423673 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423673 250 g 250g
11493723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423673 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8320/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10025-70-4
Molekylformel Cl2H12O6Sr
Molekylvikt (g/mol) 266.61
MDL-nummer MFCD00149865
InChI-nyckel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn strontium(2+) hexahydrate dichloride
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifikationer
Smältpunkt 115°C
Färg White
pH 5.0 to 7.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 266.62g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.