Läs mer
Strontiumklorid, 99,99 %, (spårmetallbas), vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10008961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10008961 5 g Glasflaska 5g
10384552 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10008961 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr | 158.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10476-85-4
Molekylformel Cl2Sr
Molekylvikt (g/mol) 158.53
MDL-nummer MFCD00011249
Specifikationer
Kokpunkt 1250.0°C
Kemiskt namn eller material Strontium chloride
Smältpunkt 873.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 54.4 to 55.9% (Sr)
Linjär formel SrCl2
Merck Index 15, 8970
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 158.53
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.