Läs mer
Strontiumklorid, vattenfritt, 95 %
Produktkod. 11356608
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356608 500 g 500g
11346608 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012202.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10476-85-4
Det används ofta i fyrverkerier för källan till röd färg. Det används också i dental och biologisk forskning. Det är prekursormaterialet till andra föreningar av strontium. Det används för att framställa gult strontiumkromat, en korrosionsinhibitor för aluminium. Det används också i glastillverkning, havsvattenakvarier och metallurgi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10476-85-4
MDL-nummer MFCD00011249
Specifikationer
Kokpunkt 1250 °C
Kemiskt namn eller material Strontium chloride
Smältpunkt 873 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.65
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 3.052 g/mL
Merck Index 14,8840
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten. Mycket lätt löslig i etanol och aceton.
Formel vikt 158.53
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.