Läs mer
Strontium chloride, anhydrous, 99.5% (metals basis)
Produktkod. p-4782162
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11367208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 016790.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr
Strontiumklorid används ofta i fyrverkerier för källan till röd färg. Det används också i dental och biologisk forskning. Det är prekursormaterialet till andra föreningar av strontium. Det används för att framställa gult strontiumkromat, en korrosionsinhibitor för aluminium. Det används också i glastillverkning, havsvattenakvarier och metallurgi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10476-85-4
Molekylformel Cl2Sr
MDL-nummer MFCD00011249
Specifikationer
Kokpunkt 1250°C
Kemiskt namn eller material Strontium Chloride
Smältpunkt 873°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5%, metal basis
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
Formel vikt 158.53
Brytningsindex 1.65
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.052
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Strontium chloride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Strontium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.