Läs mer
Strontiumkloridhexahydrat, 99-103 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11497892 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497892 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11497892 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215258390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 SEK
    1332.01 SEK / 500g
    Save 67.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 10025-70-4
Molekylformel Cl2H12O6Sr
Molekylvikt (g/mol) 266.61
MDL-nummer MFCD00149865
InChI-nyckel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn strontium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium Chloride Hexahydrate
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99-103%
Formel vikt 266.6
Kvalitet ACS-reagens