Läs mer
Strontium Chloride Hexahydrate, 99 to 103%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1250°C |
| Kemiskt namn eller material | Strontium Chloride Hexahydrate |
| Smältpunkt | 874°C |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | SrCl2 · 6H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 266.62g/mol |
| Procent renhet | 99.0 to 103.0% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Visa mer |