Läs mer
Strontium Chloride Hexahydrate, 99 to 103%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120844 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15632750 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15632750 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 255521500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent, 99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-70-4
Molekylformel Cl2H12O6Sr
Molekylvikt (g/mol) 266.61
MDL-nummer MFCD00149865
InChI-nyckel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn strontium(2+) hexahydrate dichloride
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifikationer
Kokpunkt 1250°C
Kemiskt namn eller material Strontium Chloride Hexahydrate
Smältpunkt 874°C
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Linjär formel SrCl2 · 6H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 266.62g/mol
Procent renhet 99.0 to 103.0%
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1.930g/cm3 at 20°C