Läs mer
Strontiumkloridhexahydrat, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10349220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10349220 100 g Plastflaska 100g
10589823 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10349220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 315081000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-70-4
Molekylformel Cl2H12O6Sr
Molekylvikt (g/mol) 266.61
MDL-nummer MFCD00149865
InChI-nyckel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn strontium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium chloride hexahydrate
Smältpunkt 115,0 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Vitt
pH 5,0 till 7,0 (5 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99,0 till 103 % (Komplexometri)
Linjär formel SrCl2·6H2O
Merck Index 15, 8970
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 106,2 g/100 ml (0 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 266.62
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Strontium hexahydrat
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.